Learn More
Tropicamide, MedChemExpress
Código de producto. 16482096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482096 500 mg 500 miligramos
16408236 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0321
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Tropicamide (Ro 1-7683) is a selective M4 muscarinic acetylcholine receptor antagonist. Tropicamide produces short acting mydriasis (dilation of the pupil) and cycloplegia when applied as eye drops.
Tropicamide (Ro 1-7683) is a selective M4 muscarinic acetylcholine receptor antagonist. Tropicamide produces short acting mydriasis (dilation of the pupil) and cycloplegia when applied as eye drops.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropicamide
Forma física Solid
CAS 1508-75-4
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Ro 1-7683
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (87.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CC)CC1=CC=NC=C1)C(C2=CC=CC=C2)CO
Peso molecular (g/mol) 284.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.35
Porcentaje de pureza 99.3%