Learn More
Tropicamida, LoGiCal
Código de producto. 30462193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30462193 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30462193 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0601.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tropicamide
CAS 1508-75-4
Nombres de analitos o componentes Tropicamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H20 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683, Tropicamide, Visumidriatic, N-Ethyl-alpha-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (+/-)-Tropicamide, N-Ethyl-N-(gamma-picolyl)tropamide, Tropic acid-N-ethyl-N-(gamma-picolyl)amide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-etil-3-hidroxi-2-fenil-N-(piridin-4-ilmetil)propanamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 284.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284,1525 g/mol