Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropicamide, 99+%
Código de producto. 15403779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403779 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15403779 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61132.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1508-75-4 | C17H20N2O2
A muscarinic antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 g
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formato Powder
Para utilizar con (aplicación) A muscarinic antagonist
ensayo ≥99%
CAS 1508-75-4
Fórmula molecular C17H20N2O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.35g/mol
Sinónimo N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide; Ro 1-7683
Punto de fusión 98°C
Tipo de producto Signal Transduction Reagent
Formulario Powder