Learn More
Ácido Trópico, TRC
Código de producto. 17993495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993495 10 g 10 g
17921815 25 g 25 g
17944365 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89262010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-63-6
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo (2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoic Acid, dl-Tropic Acid, Tropic Acid, Ipratropium Bromide Imp. C (EP), Hyoscyamine Sulphate Imp. A (EP), Hyoscine Butylbromide Imp. B (EP), Tropicamide Imp. C (EP), Hyoscine Hydrobromide Imp. D (EP), Atropine Imp. C (EP), (±)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, (±)-2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, (±)-3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropanoic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, 2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, DL-Tropic acid, NSC 20990, α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-2-fenilpropanoico
SMILES OCC(C(=O)O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Tropic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063
Porcentaje de pureza >95%