Learn More
Tropathiane, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322855 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30322855 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17894920
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropathiane
CAS 67715-80-4
Nombres de analitos o componentes Tropathiane
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C8 H16 O S
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, Tropathiane, 1,3-Oxathiane, 2-methyl-4-propyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16OS/c1-3-4-8-5-6-9-7(2)10-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCC1CCOC(C)S1
Nombre IUPAC 2-metil-4-propil-1,3-oxatiano
Peso molecular (g/mol) 160.277
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160,092 g/mol