Learn More
Tropaeolina OO, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15613200 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15613200 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15613200 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 310525G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Indicador, n.º de serie: 179
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tropaeolin Oo
Nombre de nota Indicator, S. No.: 179
CAS 554-73-4
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H14N3NaO3S
Número MDL MFCD00038130
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3831566
Cantidad 5 g
Clave InChI MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Forma física Polvo
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC sodio; 4-[(4-anilinofenil)diazenil]benzenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 375.38
PubChem CID 23668839
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.38g/mol