Learn More
Sal sódica de tropaeolina O, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15673830 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15673830 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15673830 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3266325G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Indicador
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropaeolin O Sodium Salt
CAS 547-57-9
Fórmula molecular C12H10N2NaO5S
Número MDL MFCD00007499
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4173410
Clave InChI YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Nombre IUPAC ácido 4-[2Z)-2-(2-hidroxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)hidrazinil]bencensulfónico; sodio
Peso molecular (g/mol) 317.271
PubChem CID 87071197
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.27g/mol
Envase Frasco de vidrio
Color De beige-marrón a naranja
Cantidad 25 g
Forma física Polvo