Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropeolina O, pura
Código de producto. 10236250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236250 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10688434 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10236250
Marca: Thermo Scientific Chemicals 190180250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-57-9
Fórmula molecular C12H10N2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 317.271
Número MDL MFCD00007499
Clave InChI YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Sinónimo Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 87071197
Nombre IUPAC ácido 4-[2Z)-2-(2-hidroxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)hidrazinil]bencensulfónico; sodio
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropaeolin O
Beilstein 16, 275
Índice Merck 15, 9954
Información de solubilidad Solubility in water: Soluble. Other solubilities: Soluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.26
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange)
Color Marrón a óxido
Cantidad 25 g
Forma física Polvo