Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolina O
Código de producto. 11378977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378977 2 g 2 g
11388977 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378977 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 038708.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-57-9
Fórmula molecular C12H10N2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 317.271
Número MDL MFCD00007499
Clave InChI YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Sinónimo Acid Orange 6; C.I. 14270
PubChem CID 87071197
Nombre IUPAC ácido 4-[2Z)-2-(2-hidroxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)hidrazinil]bencensulfónico; sodio
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropaeolin O
Índice Merck 14,9775
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.27
Color Marrón a naranja
Cantidad 2 g
Forma física Polvo