Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución acuosa de tropaeolin O, 0,04 % p/v
Código de producto. 11315597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315597 100 mL 100 ml
11316159 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315597 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 042772.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-57-9
Fórmula molecular C12H10N2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 317.271
Número MDL MFCD00007499
Clave InChI YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Sinónimo tropaeolin o
PubChem CID 87071197
Nombre IUPAC ácido 4-[2Z)-2-(2-hidroxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)hidrazinil]bencensulfónico; sodio
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropaeolin O
Concentración 0.04% w/v aq. soln.
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.27
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido