Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TROP1/EpCAM humano
Descripción
La Ep-CAM (molécula de adhesión epitelial, antígeno epitelial específico, ESA) es una glicoproteína transmembranal expresada en el epitelio con un peso molecular de aproximadamente 40 kDa, que funciona como molécula de adhesión celular epitelial. La Ep-CAM funciona como una molécula homotípica de adhesión celular independiente del calcio y tiene un impacto directo en el ciclo celular, la proliferación y el metabolismo de las células epiteliales y los fibroblastos debido a su capacidad para inducir rápidamente el protooncogen Myc y el ciclo celular que regula los genes de la ciclina A y E. La Ep-CAM media en las interacciones homotípicas independientes de Ca2+. La formación de adherencias mediadas por Ep-CAM tiene un efecto regulador negativo en las adherencias mediadas por cadherinas clásicas, que pueden tener efectos importantes en la diferenciación y el crecimiento de las células epiteliales. Se ha sugerido que la sobreexpresión de la Ep-CAM está asociada con una proliferación epitelial mejorada. La Ep-CAM se expresa en niveles elevados en carcinomas humanos y es un marcador para tumores de linaje epitelial. La Ep-CAM se expresa en la superficie de la célula basolateral en la mayoría de los epitelios simples y en muchos tipos de carcinoma. Además, se ha demostrado que la Ep-CAM distingue los adenocarcinomas de los mesoteliomas pleurales.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P16422 |
| Intervalo del ensayo | De 49,15 a 12 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 45 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 4072 |
| Símbolo de gen | EPCAM |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |