Description
- Guante aislante, delgado y flexible, totalmente recubierto con alta protección contra cortes.
- Resistencia al corte: Nivel F / ANSI A6
- Espuma de nitrilo completamente sumergida que permite un buen agarre en condiciones húmedas y secas
- Forro polar suave para mayor comodidad en condiciones de frío.
- El revestimiento duradero y ligero garantiza la longevidad del guante en aplicaciones abrasivas.
- Buen 360° transpirabilidad
- Recubrimiento ultrafino para máxima sensibilidad táctil.
- Capacidades de pantalla táctil para permitir el uso con dispositivos de pantalla
- Desprendimiento mínimo de partículas
- El acabado antimicrobiano higienizado proporciona una frescura adicional.
- Ajuste adaptable a la mano para una sensación de segunda piel.
- Protección térmica de contacto hasta 250 °C / 482 °F por un periodo corto (15 seg. máx.)
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Corte A6, punción 5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43F, EN 21420:2020 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Negro, Naranja |
| Acabado exterior | Áspero |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Nitrilo de espuma |
| Tipo de producto | Guantes resistentes al frío |
| Tamaño | Pequeño |
| Temperatura máx. (imperial) | 482 °F |
| Temperature (Metric) Max | 250 °C |
| Show More |