Descripción
- Guante aislante fino y flexible con revestimiento completo de nitrilo
- Completamente revestido
- Forro polar suave para mayor comodidad en condiciones de frío.
- El revestimiento duradero y ligero garantiza la longevidad del guante en aplicaciones abrasivas.
- Resistente al calor de contacto hasta °100 C/212 °F
- Recubrimiento ultrafino para máxima sensibilidad táctil.
- Buen agarre en condiciones húmedas y secas.
- Desprendimiento mínimo de partículas
- El acabado antimicrobiano higienizado proporciona una frescura adicional.
- Ajuste adaptable a la mano para una sensación de segunda piel.
- Capacidades de pantalla táctil para permitir el uso con dispositivos de pantalla
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Corte A2, EN 388:2016 + A1:2018 4232B, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Áspero |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Nylon, Acrílico |
| Tipo de producto | Guantes aislantes |
| Tamaño | Pequeño |
| Temperatura máx. (imperial) | 212 °F |
| Mostrar más |