Learn More
Trolox, TRC
Código de producto. 17993585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17993585 10 g 10 g
17983495 1 g 1 g
17923405 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89256010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53188-07-1
Fórmula molecular C14 H18 O4
Peso molecular (g/mol) 250.2903
Sinónimo 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid, (±)-3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-Benzopyran-2-carboxylic Acid, (R,S)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2-chromanecarboxylic Acid, (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, (±)-Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylic Acid, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic Acid, Trolox C
Nombre IUPAC ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilo-3,4-dihidrocromeno-2-carboxílico
SMILES CC1=C(C2=C(C(C)=C1O)CCC(C)(C(O)=O)O2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trolox
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1205
Porcentaje de pureza >95%