Learn More
Trolox, MedChemExpress
Código de producto. 16401536
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16401536 500 mg 500 miligramos
16480759 1 g 1 g
16446097 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16401536 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101445
MedChemExpress Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trolox
CAS 53188-07-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18O4
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (399.54 mM)
SMILES O=C(C1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1)O
Peso molecular (g/mol) 250.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.29
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death