Learn More
R&D Systems™ Trolox
Código de producto. 18044652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18044652 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18044652 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6002/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.74€
    68.25€ / 100 miligramos
    Ahorro 7.49€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Antifade reagent; antioxidant vitamin E derivative; cell permeable and water soluble
Trolox is an antioxidant vitamin E derivative; suppresses osteoclast formation and inhibits IL-1-induced osteoclast bone loss. Also inhibits ferroptosis. Commonly used antifade reagent in live cell imaging; suppresses blinking and photobleaching. Cell-permeable and water soluble.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
CAS 53188-07-1
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Additional Antioxidant Compounds
Fórmula molecular C14H18O4
Pureza 98%