Descripción
- Para el almacenamiento y transporte de cestillos e insertos
- Dividido en 4 niveles que pueden ajustarse en 102,5 mm
- Móvil con 4 ruedas bloqueables
- Volumen de carga de 549 x 599 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Sistema de almacenamiento/transporte |
| Color | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras desinfectadoras, laboratorio |
| Tamaño | 4 Level |
| Fondo (métrico) | 662 mm |
| Altura (métrico) | 1,985 mm |
| Anchura (métrico) | 616 mm |