Learn More
Gilac™ Carro para cesto de ropa
Descripción
- Carro cesto ropa universal.
- 4 ruedas de dirección para fácil maniobrabilidad.
- Permite trabajar a nivel del suelo.
- Sección superior diseñada para alojar un cesto de ropa de 130 L o dos cestos de ropa de 60 L, uno al lado del otro.
- La sección inferior puede albergar un cesto para ropa de 100 L o 130 L.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Carro |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 785 x 560 x 860 mm |
| Admite | Cesta de lavandería |
| Capacidad portante (métrico) | 100 kg |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de estantes | 2 |