Learn More
Troleandomicina, TRC
Código de producto. 30009863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009863 2.5 mg 2.50 miligramo
17911375 0.5 mg 0.50 miligramo
17950775 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8925332.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2751-09-9
Fórmula molecular C41H67NO15
Peso molecular (g/mol) 813.97
Sinónimo Oleandomycin, 2' ',4',11-triacetate, Oleandomycin triacetate (6CI), Oleandomycin, triacetate (ester) (8CI,9CI), Oxiraneheptanoic acid, 2-(3,5-dihydroxy-2,4-dimethylhexanoyl)-δ-[[4-(dimethylamino)tetrahydro-3-hydroxy-6-methylpyran-2-yl]oxy]-α,γ,ε-trimethyl-β-[(tetrahydro-5-hydroxy-4-methoxy-6-methylpyran-2-yl)oxy]-, μ-lactone, triacetate (7CI), 1,9-Dioxaspiro[2.13]hexadecane, oleandomycin deriv., Acetyloleandomycin, Cyclamycin, Evramicina, Evramycin, NSC 108166, Oleandomycin triacetyl ester, Oleomycin, TAO, TAO (pharmaceutical), Triacetyloleandomycin, Triocetin, Troleandomycin, Wy 651, Wytrion
Nombre IUPAC [(3R,5S,6S,7R,8S,9R,12R,13S,14S,15R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-acetiloxi-4-(dimetilamino)-6-metiloxan-2-il]oxi-8-[(2R,4S,5S,6S)-5-acetiloxi-4-metoxi-6-metiloxi-2-il]oxi-5,7,9,12,13,15-hexametil-10,16-dióxo-1,11-dioxiaspiro[2,13]hexadecan-14-il] acetato
SMILES CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3OC(=O)C)N(C)C)[C@@H](C)C[C@@]4(CO4)C(=O)[C@H](C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](C)[C@@H](C)OC(=O)[C@@H]2C)O[C@@H](C)[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleandomycin triacetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H67NO15/c1-19-17-41(18-49-41)38(46)23(5)34(53-27(9)43)21(3)25(7)52-39(47)24(6)35(56-32-16-31(48-14)36(26(8)51-32)54-28(10)44)22(4)33(19)57-40-37(55-29(11)45)30(42(12)13)15-20(2)50-40/h19-26,30-37,40H,15-18H2,1-14H3/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37+,40-,41+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 813.4511
Porcentaje de pureza >95%