Learn More
Troglitazone, MedChemExpress
Código de producto. 16474057
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474057 50 mg 50 miligramos
16468148 10 mg 10 miligramos
16417906 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474057 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50935
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Troglitazone is a PPARγ agonist, with EC50s of 550 nM and 780 nM for human and murine PPARγ receptor, respectively.
Troglitazone is a PPARγ agonist, with EC50s of 550 nM and 780 nM for human and murine PPARγ receptor, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Troglitazone
CAS 97322-87-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27NO5S
Cantidad 50 mg
Sinónimo CS-045
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (362.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(SC1CC(C=C2)=CC=C2OCC3(C)OC(C(CC3)=C4C)=C(C)C(C)=C4O)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 441.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.54
Porcentaje de pureza 96.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death