Learn More
R&D Systems™ Troglitazone
Código de producto. 18065202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18065202 50 mg 50 miligramos
18045712 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18065202 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3114/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    849.03€
    765.45€ / 50 miligramos
    Ahorro 83.58€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective PPARγ agonist; antidiabetic agent
Selective PPARγ receptor agonist (EC50 values are 780 and 555 nM at murine and human PPARγ receptors respectively). Displays no activity at PPARα or PPARδ receptors. Antidiabetic agent; exerts potent glucose-lowering effects in insulin-resistant diabetic mice. Displays anti-invasive effect on human breast cancer cells; reduces migration, adhesion and spreading on fibronectin-coated plates. Also inhibits cell growth of hematopoietic cell lines. Inhibits lamellipodia formation and actin polymerization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97322-87-7
Fórmula molecular C24H27NO5S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Troglitazone
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.54
Pureza 98%
Peso molecular 441.542