Learn More
Trofosfamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trofosfamide |
| CAS | 22089-22-1 |
| Fórmula molecular | C9 H18 Cl3 N2 O2 P |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine','N,N,3-tris(2-chloroethyl)tetrahydro-','2-oxide, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorine','2-[bis(2-chloroethyl)amino]-3-(2-chloroethyl)tetrahydro-','2-oxide (8CI), 3-(2-Chloroethyl)-2-[bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, Asta Z 4828, Ixoten, NSC 109723, Trifosfamide, Trilofosfamida, Trilophosphamide, Triphosphamide, Trisfosfamide, Trofosfamid, Trofosfamide, Trophosphamid, Trophosphamide, Z 4828 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18Cl3N2O2P/c10-2-6-13-5-1-9-16-17(13,15)14(7-3-11)8-4-12/h1-9H2 |
| SMILES | ClCCN(CCCl)P1(=O)OCCCN1CCCl |
| Nombre IUPAC | N,N,3-tris(2-cloroetil)-2-oxo-1,3,2λ ^{5}-oxazafosfinan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 323.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.0171 |