Learn More
Trofosfamida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trofosfamide-d4 |
| CAS | 1189884-36-3 |
| Fórmula molecular | C9H14D4Cl3N2O2P |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18Cl3N2O2P/c10-2-6-13-5-1-9-16-17(13,15)14(7-3-11)8-4-12/h1-9H2/i1D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])COP(=O)(N(CCCl)CCCl)N(CCCl)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N,3-tris(2-cloroetil)-4,4,5,5-tetradeuterio-2-oxo-1,3,2λ ^{5}-oxazafosfinan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 327.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.0423 |