Learn More
Tocris Bioscience™ Trofinetide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18724524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18724524 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18724524 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7937/10
IGF-1 synthetic analogue
Trofinetide is an IGF-1 synthetic analog. It suppresses expression of IL-1β, TNF-α, IFN-γ and E-selectin, and inhibits both acute and delayed neuroinflammation following penetrating ballistic-like brain injury (PBBI) in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycyl-2-methyl-L-prolyl-L-glutamic acid
CAS 853400-76-7
Cantidad 10 mg
Objetivo IGF-I/IGF-1
Fórmula molecular C13H21N3O6
Pureza 0.98