Learn More
Trofinetide, MedChemExpress
Código de producto. 16433207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16433207 50 mg 50 miligramos
16417176 100 mg 100 miligramos
16409717 5 mg 5 miligramos
16407188 10 mg 10 miligramos
16401649 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16433207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16757
MedChemExpress Trofinetide (NNZ-2566), a synthetic analogue of the endogenous N-terminus tripeptide, Glycine-Proline-Glutamate (GPE), has been shown to be neuroprotective in animal models of brain injury.
Trofinetide (NNZ-2566), a synthetic analogue of the endogenous N-terminus tripeptide, Glycine-Proline-Glutamate (GPE), has been shown to be neuroprotective in animal models of brain injury.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trofinetide
Forma física Powder
CAS 853400-76-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H21N3O6
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo NNZ-2566
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (158.57 mM)
SMILES O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)NC([C@@]1(C)N(C(CN)=O)CCC1)=O
Peso molecular (g/mol) 315.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.32
Porcentaje de pureza 98.03%