Learn More
Trofinetida (>90%), TRC
Código de producto. 30455963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455963 2.5 mg 2.50 miligramo
30449314 0.5 mg -
30452833 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8925252.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 853400-76-7
Fórmula molecular C13H21N3O6
Peso molecular (g/mol) 315.32
Sinónimo Glycyl-2-methyl-L-prolyl-L-glutamic Acid, Glycyl-L-2-methylprolyl-L-glutamic Acid, NNZ 2566
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-1-(2-aminoacetil)-2-metilpirrolidina-2-carbonil]amino]pentanedioico
SMILES C[C@]1(CCCN1C(=O)CN)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trofinetide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21N3O6/c1-13(5-2-6-16(13)9(17)7-14)12(22)15-8(11(20)21)3-4-10(18)19/h8H,2-7,14H2,1H3,(H,15,22)(H,18,19)(H,20,21)/t8-,13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.143