Learn More
Interscience™ Trocar para bolsas de caldo
Código de producto. 16312236
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Esterilizables en autoclave Tamaño de la unidad
16312236 Esterilizable en autoclave cada uno
1 options
Código de producto. 16312236 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 513020
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Trocar compatible con la mayoría de tubos.
  • Se puede utilizar con todos los tubos excepto aquellos con un diámetro interior de 1,6 mm.
Especificaciones
Tipo de producto Trocar
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Extracción de líquido de una bolsa
Para utilizar con (equipo) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite , FlexiPump, FlexiPump Pro