Learn More
Triuret, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triuret |
| CAS | 556-99-0 |
| Fórmula molecular | C3 H6 N4 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Diimidotricarbonic diamide, Triuret (6CI,7CI,8CI), Carbonyldiurea, Dicarbamylurea, NSC 29081, Urea','N,N'-bis(aminocarbonyl)-, Urea','N,N''-carbonylbis- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N4O3/c4-1(8)6-3(10)7-2(5)9/h(H6,4,5,6,7,8,9,10) |
| SMILES | NC(=O)NC(=O)NC(=O)N |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicarbamoilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 146.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.044 |