Learn More
Triundecanoína, TRC
Código de producto. 30012272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012272 5 g 5 g
30010402 2.5 g 2.50 g
17903585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8917505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13552-80-2
Fórmula molecular C36 H68 O6
Peso molecular (g/mol) 596.92
Sinónimo Undecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Undecanoin, tri- (6CI,8CI), CAPTEX 8227, Captex 822, Glyceryl triundecanoate, Trihendecanoin, Triundecanoin, n-Trihendecanoin, Undecanoic acid, 1,1',1' '-(1,2,3-propanetriyl) ester
Nombre IUPAC 2,3-di(undecanoiloxi)propilo undecanoato
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triundecanoin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C36H68O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-34(37)40-31-33(42-36(39)30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)32-41-35(38)29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h33H,4-32H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.5016
Porcentaje de pureza >95%