Learn More
Tritilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493890 1 g 1 g
11421538 5 g 5 g
11431538 25 g 25 g
11441538 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11493890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13864.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5824-40-8 | C19H17N | 259.352 g/mol
Triphenylmethylamine was used to prepare diamondoid porous organic salt.1 It was also used in preparation of N-tritylated β-amino alcohols, useful building blocks in organic synthesis. It is used in the preparation of trityl- cysteine analogs as inhibitors of human mitotic kinesin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trifenilmetilamina se ha utilizado para preparar sal orgánica porosa diamondoide. También se usó en la preparación de β-aminoalcoholes N-tritilados, compuestos básicos útiles en la síntesis orgánica. Se utiliza en la preparación de análogos de la tritilcisteína como inhibidores de la quinesina mitótica humana.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5824-40-8
Fórmula molecular C19H17N
Peso molecular (g/mol) 259.352
Número MDL MFCD00008047
Clave InChI BZVJOYBTLHNRDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tritylamine, triphenylmethylamine, benzenemethanamine, .alpha.,.alpha.-diphenyl, tritylamin, trityl amine, aminotriphenylmethane, triphenylaminomethane, triphenyl methylamine, aminotrityl, polymer-bound
PubChem CID 138598
Nombre IUPAC trifenilmetanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tritylamine
Punto de fusión 100°C to 104°C
Punto de ebullición 223°C (14 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 2113674
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.35
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tritylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tritylamine