Learn More
Cloruro de tritilo, TRC
Código de producto. 30451499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451499 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30451499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT887260250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trityl Chloride
CAS 76-83-5
Fórmula molecular C19H15Cl
Cantidad 250 g
Sinónimo 1,1',1''-(Chloromethylidyne)tris[benzene], Chlorotriphenylmethane, NSC 435, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl Chloride, Tr-Cl, TrCl
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC [cloro(difenil)metil]benceno
Peso molecular (g/mol) 278.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0862