Learn More
Metabolito de tritosulfurón BH635-4 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327272 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327272 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17894750AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tritosulfuron Metabolite BH635-4
CAS 1418095-29-0
Nombres de analitos o componentes Tritosulfuron Metabolite BH635-4
Condiciones de envío -18°C
Fórmula molecular C10 H10 F3 N5 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenesulfonamide, N-[[[[(aminocarbonyl)amino]iminomethyl]amino]carbonyl]-2-(trifluoromethyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10F3N5O4S/c11-10(12,13)5-3-1-2-4-6(5)23(21,22)18-9(20)17-7(14)16-8(15)19/h1-4H,(H6,14,15,16,17,18,19,20)
SMILES NC(=O)NC(=N)NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-(N-carbamoilcarbamimidoil)-3-[2-(trifluorometil)fenil]sulfonil-urea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 353.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.0406 g/mol