Learn More
Tween™ X-114, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10396290 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10396290 500 mL 500 ML
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10396290 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3757/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Color Transparente
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C14H22O·7·5(C2H4O)
Formula Weight (peso de la fórmula) 537 g/mol
Cantidad 500 mL