Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-114 Surfact-Amps™ Detergent Solution
Código de producto. 11881455 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11881455 6 x 10 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 11881455 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28332
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El detergente no iónico purificado Triton X-114 está estabilizado se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml
La solución de detergente Thermo Scientific™ Triton X-114 Surfact-Amps™ es detergente Triton X-114 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
Esta solución al 10 % (p/v) de detergente purificado Triton™ X-114 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. Triton X-114 es un surfactante no iónico de polioxietileno que se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular. En ciertas condiciones, este detergente se separa en fase en soluciones acuosas, una propiedad que se ha utilizado para separar proteínas hidrófilas e hidrófobas (membrana).
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % p/v) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles para pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantiza su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos.
Características destacadas:
  • Triton X-114: un detergente no iónico para su uso en enriquecimiento de proteínas hidrófobas
  • Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura
  • Facilidad de uso: es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
  • Excepcionalmente pura: menos de 1,0μeq/ml de peróxidos y carbonilos
  • Estable: envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Propiedades del detergente:
  • Peso molecular: 537
  • Clase de detergente: No iónico
  • Número de agregación: desconocida
  • Peso molecular por micela: desconocida
  • Concentración micelar crítica (CMC): 0,21 mm (0,0113 %, p/v)
  • Punto de opacidad: 23 °C
  • Dializable: No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: de 20 °C a 25 °C.
Formulario Líquido
Línea de productos Surfact-Amps, Triton
Tipo de reactivo Solución de detergente
Cantidad 6 x 10 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triton X-114 Surfact-Amps Detergent Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Octylphenol ethoxylate