Learn More
Triton X-100, TRC
Código de producto. 30453635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453635 10 g 10 g
30452837 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88680010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C14H22O.(OCH2CH2)n
Peso molecular (g/mol) 250.38
Sinónimo Polyethyleneglycols Mono[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] Ether, p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol Monoether with Polyethylene Glycol, (p-t-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Anapoe X 100, Anapoe X 114, Antarox A 200, Coulter Dispersant IA, Criton X 100, Hydrol SW, Iconol OP, Intra-Cell, Koromex II, Lutensol OP 10, NOP 90, Nonidel P 40, OPE 30, Octoxynol 5, Ortho-Gynol, Photo-Flow 200, Poly(oxyethylene) p-tert-Octylphenyl Ether, Polyethylene Gllycol Mono(4-octylphenyl) Ether, Polyethylene Glycol Mono(4-tert-octylphenyl) Ether, Polyoxyethylene Glycol-p-tert-octylphenyl Ether, Polyoxyethylene Mono(octylphenyl) Ether, Preceptin, Surfac OP 30, Surfac OP 5, Surfonic OP 120, TOP 10, TX 100, TX 102, TX 305, TX 35, TX 405, Texofor FP 300, Octoxynol 9, Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
Nombre IUPAC 14-(4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)fenoxi)-3,6,9,12-tetraoxatotradecan-1-ol
SMILES CC(C(C=C1)=CC=C1OCCOCCOCCOCCOCCO)(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octoxinol 10
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H42O6/c1-23(2,3)20-24(4,5)21-6-8-22(9-7-21)30-19-18-29-17-16-28-15-14-27-13-12-26-11-10-25/h6-9,25H,10-20H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1933