Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis Triton™ X-100 con glicerol, 2X, pH 7,4
Código de producto. 15430327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430327 250 ml 250 ml
15420327 125 ml 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430327 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J63866.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 250 ml
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo para lisis celular
pH 7,4
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes