Learn More
Triton™ X-100, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10509020 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2,5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10509020 2,5 L 2.50 LT
10254640 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10509020 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3751/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para la solubilización y permeabilización de membranas
Este detergente no iónico se utiliza para solubilizar membranas, permeabilizar membranas eucariotas no fijadas y es un componente de tampones de lisis para la extracción de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente, amarillo
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C34H62O11
Formula Weight (peso de la fórmula) 646,86g/mol
Cantidad 2,5 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triton X-100
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.