Learn More
Thermo Scientific™ Solución de detergente Triton™ X-100 Surfact-Amps™
Código de producto. 13444259 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 ml
6 x 10 mL
1 l
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
50 ml
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13444259 50 mL 50 ml
11891445 6 x 10 mL paquete de 6
13454259 250 ml 250 ml
11358311 1 l 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 13444259 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 85111
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
La solución de detergente Thermo Scientific™ Surfact-Amps X-100 es un detergente Triton X-100 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
La solución de detergente Thermo Scientific™ Triton X-100 Surfact-Amps es un detergente Triton X-100 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
Esta solución al 10 % (peso/volumen) de detergente purificado Triton™ X-100 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. Triton X-100 es un surfactante no iónico de polioxietileno que se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular u otras soluciones destinadas a extraer y solubilizar proteínas.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % peso/volumen) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles de pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantizan su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos.
Características destacadas:
  • Triton X-100: un detergente no iónico para uso en varios métodos de proteínas.
  • Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura.
  • Facilidad de uso – es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
  • Excepcionalmente pura: menos de 1,0μeq/ml de peróxidos y carbonilos.
  • Estable – envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Propiedades del detergente:
  • Peso molecular: 647
  • Clase de detergente: No iónico
  • Número de agregación: 140
  • Peso molecular por micela: 90.000
  • Concentración micelar crítica (CMC): 0,24 mM (0,0155 %, p/v)
  • Punto de opacidad: 64 °C
  • Dializable: No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de entre 20 °C y 25 °C.
Formulario Líquido
Línea de productos Surfact-Amps, Triton
Tipo de reactivo Solución de detergente
Cantidad 50 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution, 50 mL.
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Octylphenol ethoxylate