Learn More
Invitrogen™ Triton X-100 (1%)
Código de producto. 10717503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10717503 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10717503 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor HFH10
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Triton X-100 (1 %)
Este reactivo, un componente de la prueba de hemoglobina fetal (HbF), es una solución de trabajo al 0,1 % preparada en solución salina tamponada con fosfato (PBS) que contiene albúmina sérica bovina (BSA) y azida sódica.
Clase:
Declaración de IVD: Para uso diagnóstico in vitro.
Incluye:
Estabilizador de azida sódica al 0,1 %: 0,1 % BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente
Contenido y almacenamiento Almacenar en un refrigerador (entre 2 y 8 °C).
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Triton X-100
Cantidad 10 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1% Triton X-100
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)