Learn More
Fosfato de tricresilo, mezcla de isómeros, isómeros orto <1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458017 2500 mL 2500 ml
11448017 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17433.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1330-78-5 | C21H21O4P
Tritolyl phosphate, mixture of isomers is used as plasticizer in nitrocellulose, acrylate lacquers, and in polyvinyl chloride. It is a fire retardant for plastics and rubbers. air filter medium, solvent mixtures and heat exchange medium. It is employed as a gasoline additive and as a lead scavenger for tetraethyllead. Further, it acts as a solvent for extraction, especially for nitrocellulose and polymers. In addition to this, it is used for the waterproofing of materials, an antiwear and extreme pressure additive in lubricants and hydraulic fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de tricresilo, mezcla de isómeros, se utiliza como plastificador en nitrocelulosa, lacas de acrilato y cloruro de polivinilo. Es ignífugo para plásticos y cauchos. Medio de filtro de aire, mezclas de disolventes y medio de intercambio de calor. Se emplea como aditivo de la gasolina y como eliminador de plomo para el tetra etilo de plomo. Además, actúa como disolvente para la extracción, especialmente para la nitrocelulosa y los polímeros. Además, se utiliza para la impermeabilización de materiales; un aditivo antidesgaste y de presión extrema en lubricantes y fluidos hidráulicos.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácido sulfúrico, cáusticos, amoníaco, aminas alifáticas, alcanolaminas, isocianatos, óxidos de alquileno, epiclorhidrina y nitrometano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-78-5
Fórmula molecular C21H21O4P
Número MDL MFCD02102116
Sinónimo Tricresyl phosphate; TCP
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tritolyl phosphate
Nombre de nota mixture of isomers, ortho-isomers <1%
Densidad 1.167
Punto de ebullición 265°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 250°C (482°F)
Olor Odorless
Fórmula lineal (CH3C6H4O)3P=O
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2574
Índice Merck 14,9763
Información de solubilidad Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.37
Porcentaje de pureza 98%