Learn More
Fosfato de tricresilo, mezcla de isómeros, isómeros orto <1 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tritolyl phosphate, mixture of isomers is used as plasticizer in nitrocellulose, acrylate lacquers, and in polyvinyl chloride. It is a fire retardant for plastics and rubbers. air filter medium, solvent mixtures and heat exchange medium. It is employed as a gasoline additive and as a lead scavenger for tetraethyllead. Further, it acts as a solvent for extraction, especially for nitrocellulose and polymers. In addition to this, it is used for the waterproofing of materials, an antiwear and extreme pressure additive in lubricants and hydraulic fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El fosfato de tricresilo, mezcla de isómeros, se utiliza como plastificador en nitrocelulosa, lacas de acrilato y cloruro de polivinilo. Es ignífugo para plásticos y cauchos. Medio de filtro de aire, mezclas de disolventes y medio de intercambio de calor. Se emplea como aditivo de la gasolina y como eliminador de plomo para el tetra etilo de plomo. Además, actúa como disolvente para la extracción, especialmente para la nitrocelulosa y los polímeros. Además, se utiliza para la impermeabilización de materiales; un aditivo antidesgaste y de presión extrema en lubricantes y fluidos hidráulicos.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácido sulfúrico, cáusticos, amoníaco, aminas alifáticas, alcanolaminas, isocianatos, óxidos de alquileno, epiclorhidrina y nitrometano.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tritolyl phosphate |
| Nombre de nota | mixture of isomers, ortho-isomers <1% |
| Densidad | 1.167 |
| Punto de ebullición | 265°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 250°C (482°F) |
| Olor | Odorless |
| Fórmula lineal | (CH3C6H4O)3P=O |
| Cantidad | 500 mL |
| Número UN | UN2574 |
| Índice Merck | 14,9763 |
| Mostrar más |