Learn More
Fosfato de tritolilo, 63-85 %, técnico, residuo de otros isómeros de fosfato de tolilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721715 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10721715 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10055690 25 g Frasco de vidrio 25 g
10687391 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10721715 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422310025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1330-78-5 | C21H21O4P | 368.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-78-5
Fórmula molecular C21H21O4P
Peso molecular (g/mol) 368.36
Número MDL MFCD02102116
Sinónimo Tricresyl phosphate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tritolyl phosphate
Nombre de nota tech., 99%
Punto de fusión -30°C
Color Blanco
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 265°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 234°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3C6H4O)3PO
Índice de refracción 1.5550 to 1.557
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 15, 9940
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.36
Porcentaje de pureza 99%
Grado Técnico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tritolyl phosphate, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P391-Recoger el vertido.