Learn More
Fosfato de tritolilo, 63-85 %, técnico, residuo de otros isómeros de fosfato de tolilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055690 25 g Frasco de vidrio 25 g
10687391 500 g Frasco de vidrio 500 g
10721715 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10055690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422310250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1330-78-5 | C21H21O4P | 368.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-78-5
Fórmula molecular C21H21O4P
Peso molecular (g/mol) 368.36
Número MDL MFCD02102116
Sinónimo Tricresyl phosphate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tritolyl phosphate
Nombre de nota tech., 99%
Punto de fusión -30°C
Color Blanco
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 265°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 234°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3C6H4O)3PO
Índice de refracción 1.5550 to 1.557
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 9940
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.36
Porcentaje de pureza 99%
Grado Técnico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tritolyl phosphate, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P391-Recoger el vertido.