Learn More
Triticonazol, TRC
Código de producto. 30133143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133143 10 g 10 g
17974355 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89150310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131983-72-7
Fórmula molecular C17 H20 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 317.81
Sinónimo (5E)-5-[(4-Chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol (ACI), (E)-(4-Chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-[1,2,4]triazol-1-ylmethyl-cyclopentanol, Alios, Charter, Premis, Premis 25 FS, Premis T, Premise, Premise (fungicide), Trinity, Triticonazole, Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, (E)-, Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, (E)-(±)- (ZCI), Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, (5E)- (9CI, ACI)
Nombre IUPAC (5E)-5-[(4-clorofenil)metilideno]-2,2-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentán-1-ol
SMILES CC1(C)CC\C(=C/c2ccc(Cl)cc2)\C1(O)Cn3cncn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triticonazole
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20ClN3O/c1-16(2)8-7-14(9-13-3-5-15(18)6-4-13)17(16,22)10-21-12-19-11-20-21/h3-6,9,11-12,22H,7-8,10H2,1-2H3/b14-9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1295