Learn More
Ácido tritiocianúrico, TRC
Código de producto. 30449798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449798 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30449798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT889305500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trithiocyanuric Acid
CAS 638-16-4
Fórmula molecular C3H3N3S3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Trithiocyanuric acid','Cyanuric acid','trithio- (6CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trithione (7CI), s-Triazine-2,4,6-trithiol (8CI), 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trithione, 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol, 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithione, 1,3,5-Trimercaptotriazine, 2,4,6-Triazinetrithiol, 2,4,6-Trimercapto-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trimercapto-s-triazine, 2,4,6-Trimercaptotriazine, 2,4,6-Trithio-5-azauracil, 2,4,6-Trithiol-1,3,5-triazine, Actor TSH, Curekind TCY, Nocceler TCA, NSC 62071, NSC 65480, OF 100, Rhenogran Triazine TM 70AEMD, Rhenogran Triazine TM 70ECO, s-Triazinetrithiol, Taicros TMT, Tatcross TMT, TCY, TCY-MBA, Thiocyanuric acid, TM 70ECO, TMT, Trimercapto-s-triazine, Trimercaptocyanuric acid, Trimercaptotriazine, Trithiocyanuric acid, TSH, Zeonet A, Zisnet F, Zisnet F-ET, Zisnet FPT
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N3S3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
SMILES S=C1NC(=S)NC(=S)N1
Nombre IUPAC 1,3,5-triazinano-2,4,6-tritiona
Peso molecular (g/mol) 177.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.9489