Learn More
Ácido tritiocianúrico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10496960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10496960 5 g Frasco de vidrio 5 g
10299873 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10496960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140530050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
Añadir a la cesta
CAS: 638-16-4 | C3H3N3S3 | 177.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-16-4
Fórmula molecular C3H3N3S3
Peso molecular (g/mol) 177.26
Número MDL MFCD00006052
Clave InChI WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol
PubChem CID 1268121
Nombre IUPAC 1,3,5-triazinano-2,4,6-tritiona
SMILES C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trithiocyanuric acid
Punto de fusión >300.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 26, 259
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.26
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo amorfo