Learn More
Trisulfuro acetil etoxi (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trisulfide Acetyl Ethoxy (Technical Grade) |
| CAS | 61268-23-3 |
| Fórmula molecular | C4H8O2S3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(Ethoxytrisulfanyl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2S3/c1-3-6-8-9-7-4(2)5/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOSSSC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Etanotioato de S-(etoxidisulfanilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 184.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9686 |