Learn More
Tristearin, TRC
Código de producto. 30457020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457020 500 mg -
30454828 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT886450500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-43-1
Fórmula molecular C57 H110 O6
Peso molecular (g/mol) 891.48
Sinónimo Octadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Stearin, tri- (8CI), A 3D, Coatex 21, Daiwax STG, Dynasan 118, Edenor NHTi, Edenor NHTl, Esteride G-S, Glycerin tristearate, Glycerine tristearate, Glycerol trioctadecanoate, Glycerol tristearate, Glyceryl trioctadecanoate, Glyceryl tristearate, Glycolube TS, Glycowax S 932, Hardened Oil, Ligalub GT, Loxiol EP 218, PPM 17000, Pationic 919, Prisorine 2041, Radia 7512, Rikemal VT, Rikemal VT 50, SSS, Spezialfett 118, Stearic acid triglyceride, Stearic acid triglycerin ester, Stearic triglyceride, Stearoyl triglyceride, Tegin BL 150V, Triglyceride SSS, Triglyceride StStSt, Trioctadecanoin, Tristearin, Tristearoylglycerol
Nombre IUPAC 2,3-di(octadecanoiloxi)octadecanoato propilico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tristearin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 890.8302