Learn More
Trisfenil(3,3,3-trifluoroprop-1-il)fosfonio yoduro, TRC
Código de producto. 30452107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452107 50 mg 50 miligramos
30450740 100 mg -
30454015 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89629550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128622-15-1
Fórmula molecular C21H19F3P.I
Peso molecular (g/mol) 486.2
Sinónimo Phosphonium, triphenyl(3,3,3-trifluoropropyl)-, iodide (1:1) (ACI), Phosphonium, triphenyl(3,3,3-trifluoropropyl)-, iodide (9CI), (3,3,3-Trifluoropropyl)triphenylphosphonium iodide, Triphenyl(3,3,3-trifluoropropyl)phosphonium iodide, Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Nombre IUPAC trifenilo(3,3,3-trifluoropropil)fosfanio; Yoduro
SMILES [I-].FC(F)(F)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium Iodide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19F3P.HI/c22-21(23,24)16-17-25(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.0221