Learn More
Dihidrato de citrato de trisodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434993 500 g 500 g
11444993 2500 g 2500 g
11454993 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12274.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6132-04-3 | C6H9Na3O9 | 294.10 g/mol
El citrato de trisodio dihidrato, se aplica ampliamente en alimentos, bebidas y rellenos como tampón, secuestrador o agente emulsionante. Se utiliza como anticoagulante en transfusiones de sangre, laxante osmótico, fluidos funcionales, limpieza de disolventes, productos para el cuidado de muebles, productos para lavar vajilla y limpieza de radiadores de automóviles.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El citrato de trisodio dihidrato, se aplica ampliamente en alimentos, bebidas y rellenos como tampón, secuestrador o agente emulsionante. Se utiliza como anticoagulante en transfusiones de sangre, laxante osmótico, fluidos funcionales, limpieza de disolventes, productos para el cuidado de muebles, productos para lavar vajilla y limpieza de radiadores de automóviles.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Estables e incompatibles con bases, agentes reductores, agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6132-04-3
Fórmula molecular C6H9Na3O9
Peso molecular (g/mol) 294.10
Número MDL MFCD00150031
Clave InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nombre IUPAC trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trisodium citrate dihydrate
Punto de fusión 150°C (in -2H2O)
Densidad 1.76
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 6104939
Índice Merck 14,8602
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.10 (258.07 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%